Drukuj
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
70720-100G 70720-25G
70720-100GEA 3210 PLN
70720-100G 70720-25G
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek, Supelco®
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012556
Numer CAS: 1465-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-981-2
Klasyfikacja Merck : 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a8caa6eebed857ff4c23fe6c26f60dfaa65a80&vid=826a0c6f1f36376a44faea35b53f684bea8d57ee&prid=web&clid=SAPDAM