Drukuj
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
222488-100G 222488-25G 222488-5G
SIAL222488-100GEA 3630 PLN
SIAL222488-100G SIAL222488-25G SIAL222488-5G
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek, Sigma-Aldrich®
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012556
Numer CAS: 1465-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-981-2
Klasyfikacja Merck : 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM