Drukuj
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek ≥98.0% analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
25792.130EA 1060 PLN
25792.130 25792.120
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek ≥98.0% analytical reagent
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012556
Numer CAS: 1465-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-981-2
Klasyfikacja Merck : 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) Min. 98.0 %
IR Spectrum Passes test
Sensitivity to sulphanilamide Passes test
Solubility Passes test
Loss on drying (80°C; 4 h) Max. 5 %