Drukuj
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
33461-25G 33461-5G
33461-25GEA 1230 PLN
33461-25G 33461-5G
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek, Supelco®
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012556
Numer CAS: 1465-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-981-2
Klasyfikacja Merck : 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5286d359f2420bda1d50e99536d4fd026e2aafd&vid=b80fc9486585c357d437c2db62e38327db5fc294&prid=web&clid=SAPDAM