N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
A17164.09
A17164.18
A17164.09EA
451
PLN
A17164.09
A17164.18
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek 96%
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek
Purity: 96%
CAS No.: 1465-25-4
Molecular Formula: C12H14N2.2HCl
Formula Weight: 259.18
Melting Point: 191-199°
Beilstein Reference: 3707471
Merck Reference: 14,6409
MDL No.: MFCD00012556
Formuła:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ MW: 259.18 g/mol Temp. topnienia: 191…199 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012556 Numer CAS: 1465-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-981-2 Klasyfikacja Merck : 12,06496 |