Drukuj
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Marshall's Reagent, N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride, N-1-Naphthylethylenediamine
423990250 423991000 423995000 423990050
ACRO423990250EA 1050 PLN
ACRO423990250 ACRO423991000 ACRO423995000 ACRO423990050
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek 98+% ACS
N-(1-naftylo)etylenodiamina, dichlorowodorek
Formuła: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259.18 g/mol
Temp. topnienia: 200 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012556
Numer CAS: 1465-25-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-981-2
Klasyfikacja Merck : 12,06496
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643e6df3e9cf8dc627823e9090c97004ee25308&vid=a30fc28279c11af12c6b735b00b84fc8f08caf34&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to pink Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)
Loss on drying ≤5 % (1 g, 80°C, 4 h)
Solubility Passes test
Sensitivity (to sulfanilamide) Passes test