Chlorek fenylohydrazynium ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
A14645.22
A14645.36
A14645.22EA
515
PLN
A14645.22
A14645.36
Chlorek fenylohydrazynium ≥99%
Chlorek fenylohydrazynium
Purity: 99%
CAS No.: 59-88-1
Molecular Formula: C6H8N2.HCl
Formula Weight: 144.61
Melting Point: ca 252° dec.
Beilstein Reference: 3594958
Merck Reference: 14,7293
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012924
Formuła:
C₆H₉ClN₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012924 Numer CAS: 59-88-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-444-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7293 |