Drukuj
Chlorek fenylohydrazynium 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
151551000 151555000
ACRO151551000EA 391 PLN
ACRO151551000 ACRO151555000
Chlorek fenylohydrazynium 99+%
Chlorek fenylohydrazynium
Formuła: C₆H₉ClN₂
Temp. topnienia: 250…254 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012924
Numer CAS: 59-88-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-444-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07447
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16d43c3611e20636f31c95d3974860d83c8913f&vid=c26f549d3aed1b69060ac1042fd1114ca4edb2cb&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5% in H2O) Clear colorless to light yellow solution
HPLC ≥99.0 %