diwodorochlorek hydrazyny ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydrazine Dihydrochloride, Hydrazinium dichloride
Purity: 98+%
CAS No.: 5341-61-7
Molecular Formula: H2NNH2.2HCl
Formula Weight: 104.97
Physical Form: Lump
Density: 1.42
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 198°
Boiling Point: 200° dec.
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,4770
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00064543
As chlorine scavenger in HCl gas streams
Formuła:
H₆Cl₂N₂ Temp. Wrzenia: 200 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 198 °C Gęstość: 1,42 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064543 Numer CAS: 5341-61-7 Numer WE (dawny EINECS): 226-283-2 Jednostka: 3288 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,4770 |