Drukuj
Hydrazinium monochloride 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrazinium monochloride, Hydrazinium chloride, Hydrazine monohydrochloride, Hydrazine hydrochloride
201990010 201992500 201990051
ACRO201990010EA 1350 PLN
ACRO201990010 ACRO201992500 ACRO201990051
Hydrazinium monochloride 98+%
Hydrazinium monochloride
Formuła: H₅ClN₂
Temp. topnienia: 89…93 °C
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044368
Numer CAS: 2644-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-154-4
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %