siarczan hydrazyny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydrazine sulphate salt, Hydrazine sulphate
A10792.30
A10792.A1
A10792.30EA
274
PLN
A10792.30
A10792.A1
siarczan hydrazyny ≥99%
siarczan hydrazyny
Purity: 99+%
CAS No.: 10034-93-2
Molecular Formula: H2NNH2.H2SO4
Formula Weight: 130.12
Odour: Odourless
pH: 1.3
Melting Point: 254°
Merck Reference: 14,4772
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00044873
Formuła:
NH₂NH₂·H₂SO₄ MW: 130.12 g/mol Temp. topnienia: 254 Gęstość: 1.370 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044873 Numer CAS: 10034-93-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-110-4 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,4772 |