Hydrat hydrazyny 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Wodorotlenek hydrazyniowy
A14005.36
A14005.0E
A14005.18
A14005.30
A14005.36EA
418
PLN
A14005.36
A14005.0E
A14005.18
A14005.30
Hydrat hydrazyny 98+%
Hydrat hydrazyny
Purity: 98+%
CAS No.: 7803-57-8
Molecular Formula: H4N2.H2O
Formula Weight: 50.06 (32.05anhy)
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Amine-like
Melting Point: -52°
Boiling Point: 120-121°
Merck Reference: 14,4771
UN No.: 2030
MDL No.: MFCD00149931
Formuła:
H₆N₂O MW: 32.05 g/mol (anhy) Temp. Wrzenia: 120…121 °C Temp. topnienia: –52 °C Gęstość: 1.027 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149931 Numer CAS: 7803-57-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-114-9 Jednostka: 2030 ADR: 8 II |