Drukuj
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Acetylene-PEG4-amine, 3,6,9,12-Tetraoxapentadec-14-yn-1-amine, Propargyl-PEG4-amine
J64527.MC J64527.ME
J64527.MCEA 2990 PLN
J64527.MC J64527.ME
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
1-Amino-3,6,9,12-tetraoxapentadec-14-yne
Acetylene containing reagent with PEG spacer and carboxyl reactivity.
Formuła: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD22380736
Numer CAS: 1013921-36-2