Drukuj
chlorowodorek hydroksyloaminy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
379921-25G 379921-5G
SIAL379921-25GEA 531 PLN
SIAL379921-25G SIAL379921-5G
chlorowodorek hydroksyloaminy, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek hydroksyloaminy
Formuła: NH₂OH·HCl
MW: 69.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 151
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051089
Numer CAS: 5470-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04853