Drukuj
chlorowodorek hydroksyloaminy ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
Synonim: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
24708.235EA 589 PLN
24708.235 24708.292
chlorowodorek hydroksyloaminy ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
chlorowodorek hydroksyloaminy
Formuła: NH₂OH·HCl
MW: 69.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 151
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051089
Numer CAS: 5470-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 (6.1) III
Klasyfikacja Merck : 13,04853
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Solubility in alcohol Passes test
Free acidity Max. 25 meq/g
pH (20°C; 5 %) 2.5 - 3.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm