Drukuj
chlorowodorek hydroksyloaminy Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, GR for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04616.0250 1.04616.1000
1.04616.0250EA 498 PLN
1.04616.0250 1.04616.1000
chlorowodorek hydroksyloaminy Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, GR for analysis, Supelco®
chlorowodorek hydroksyloaminy
Formuła: NH₂OH·HCl
MW: 69.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 151
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051089
Numer CAS: 5470-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04853
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (manganometric) ≥ 99.0 %
Clarity of the solution in Ethanol passes test
pH-value (5 %; water) 2.5 - 3.5
Titrable free acid ≤ 0.25 meq/g
Sulfate (SO₄) ≤ 0.002 %
Heavy metals (ACS) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium) passes test
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Total sulfur (as sulfate) ≤ 0.005 %
Residue on ignition (as sulfate) ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur