chlorowodorek hydroksyloaminy ≥96% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
Purity: 96+%
CAS No.: 5470-11-1
Molecular Formula: H3NO.HCl
Formula Weight: 69.49
Physical Form: Solid
Density: 1.67
Appearance: White
Odour: Acidic
pH: 3.6
Melting Point: 152° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, methanol, glycerol
Beilstein Reference: 3539763
Merck Reference: 14,4828
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00051089
A monoamine oxidase inhibitor; inhibits platelet aggregation
Formuła:
NH₂OH·HCl MW: 69.49 g/mol Temp. Wrzenia: 306 Temp. topnienia: 152 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 1.67 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051089 Numer CAS: 5470-11-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2 Jednostka: 2923 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,4828 |