Drukuj
chlorowodorek hydroksyloaminy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
412051000 412055000 412050025
ACRO412051000EA 268 PLN
ACRO412051000 ACRO412055000 ACRO412050025
chlorowodorek hydroksyloaminy ACS
chlorowodorek hydroksyloaminy
Formuła: NH₂OH·HCl
MW: 69.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 155…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051089
Numer CAS: 5470-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04853
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Clarity of alcohol solution Passes test
Ammonium (NH4) Passes test
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Titrable free acid ≤0.25 meq/g