Drukuj
chlorowodorek hydroksyloaminy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
270100010 270101000 270102500 270100050
ACRO270100010EA 1160 PLN
ACRO270100010 ACRO270101000 ACRO270102500 ACRO270100050
chlorowodorek hydroksyloaminy 99+%
chlorowodorek hydroksyloaminy
Formuła: NH₂OH·HCl
Temp. Wrzenia: 306 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051089
Numer CAS: 5470-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2
Jednostka: 2923
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,04853
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %