Drukuj
chlorowodorek hydroksyloaminy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
170360010 170361000 170365000 170360050
ACRO170360010EA 913 PLN
ACRO170360010 ACRO170361000 ACRO170365000 ACRO170360050
chlorowodorek hydroksyloaminy 97%
chlorowodorek hydroksyloaminy
Formuła: NH₂OH·HCl
MW: 69.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 306
Temp. topnienia: 155…158 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051089
Numer CAS: 5470-11-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-798-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04853
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 157 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥96.0 %