Drukuj
tiocyjanian guanidyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
MQ200
G9277-100G G9277-250G G9277-500G
SIALG9277-100GEA 615 PLN
SIALG9277-100G SIALG9277-250G SIALG9277-500G
tiocyjanian guanidyny, Sigma-Aldrich®
tiocyjanian guanidyny
Formuła: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Temp. topnienia: 118
Gęstość: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013027
Numer CAS: 593-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-812-1