Drukuj
tiocyjanian guanidyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
50980-100G 50980-250G 50980-25G
SIAL50980-100GEA 2460 PLN
SIAL50980-100G SIAL50980-250G SIAL50980-25G
tiocyjanian guanidyny, Sigma-Aldrich®
tiocyjanian guanidyny
Formuła: CH₅N₃·CHNS
Temp. topnienia: 118 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013027
Numer CAS: 593-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-812-1