Drukuj
tiocyjanian guanidyny, Millipore®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
MQ100
1.04167.0250 1.04167.1000
1.04167.0250EA 674 PLN
1.04167.0250 1.04167.1000
tiocyjanian guanidyny, Millipore®
tiocyjanian guanidyny
Formuła: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Temp. topnienia: 118
Gęstość: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013027
Numer CAS: 593-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-812-1
Jednostka: 1759
ADR: 8 III