Drukuj
tiocyjanian guanidyny ≥99.0% for biotechnology
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
0380-250GEA 656 PLN
0380-250G 0380-500G 0380-10KG
tiocyjanian guanidyny ≥99.0% for biotechnology
tiocyjanian guanidyny
A powerful protein denaturant used to inactivate endogenous RNases during the isolation of RNA from tissues and bacterial cultures.
Formuła: CH₅N₃·CHNS
Temp. topnienia: 118 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013027
Numer CAS: 593-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-812-1
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@280nm (70%, Water) ≤0.8
Abs.@300nm (6M, Water) <0.1
Abs.@410nm (6M, Water) <0.1
Copper <0.0001%
DNase none detected
Solubility (70%, Water 50° C) pass
Lead <0.0001%
Melting Point 118 – 121 °C
Protease none detected
Purity >99%
RNase none detected