Drukuj
tiocyjanian guanidyny for biotechnology
Dostawca: Ambion
Uwaga
Synonim: Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
9420 9422
AMBI9420EA 0 PLN
AMBI9420 AMBI9422
tiocyjanian guanidyny for biotechnology
tiocyjanian guanidyny
A powerful protein denaturant used to inactivate endogenous RNases during the isolation of RNA from tissues and bacterial cultures.
Formuła: CH₅N₃·CHNS
MW: 118.16 g/mol
Temp. topnienia: 118
Gęstość: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013027
Numer CAS: 593-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-812-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Abs.@280nm (70%, Water) < = 0.8
Abs.@300nm (6M, Water) < 0.1
Abs.@410nm (6M, Water) < 0.1
Copper < 0.0001 %
DNase none detected
Solubility (70%, Water 50° C) pass
Lead < 0.0001 %
Melting Point 118 °C - 121 °C
Protease none detected
Purity > 99 %
RNase none detected