tiocyjanian guanidyny ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B21250.0E
B21250.22
B21250.36
B21250.0EEA
6830
PLN
B21250.0E
B21250.22
B21250.36
tiocyjanian guanidyny ≥99%
tiocyjanian guanidyny
Purity: 99%
CAS No.: 593-84-0
Molecular Formula: CH5N3.HSCN
Formula Weight: 118.16
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 3563461
Formuła:
NH₂C(=NH)NH₂·HSCN Temp. topnienia: 118…122 °C Gęstość: 1,29 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013027 Numer CAS: 593-84-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-812-1 |