Drukuj
tiocyjanian guanidyny 99% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
411111000 411112500 411110010
ACRO411111000EA 523 PLN
ACRO411111000 ACRO411112500 ACRO411110010
tiocyjanian guanidyny 99% dla biochemii
tiocyjanian guanidyny
Formuła: CH₅N₃·CHNS
Temp. topnienia: 118…122 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013027
Numer CAS: 593-84-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-812-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm