Drukuj
Chlorek guanidynium, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ400
G4505-25G G4505-500G G4505-10KG G4505-1KG G4505-25KG G4505-2KG
SIALG4505-25GEA 183 PLN
SIALG4505-25G SIALG4505-500G SIALG4505-10KG SIALG4505-1KG SIALG4505-25KG SIALG4505-2KG
Chlorek guanidynium, Sigma-Aldrich®
Chlorek guanidynium
Formuła: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013026
Numer CAS: 50-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-002-3
Klasyfikacja Merck : 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM