Drukuj
Chlorek guanidynium, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
50933-1KG 50933-250G 50933-50G
SIAL50933-1KGEA 12780 PLN
SIAL50933-1KG SIAL50933-250G SIAL50933-50G
Chlorek guanidynium, Sigma-Aldrich®
Chlorek guanidynium
Formuła: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013026
Numer CAS: 50-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-002-3
Klasyfikacja Merck : 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM