Drukuj
Chlorek guanidynium, Millipore®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Chlorowodorek guanidyny, Chlorek guanidyny
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04220.0100 1.04220.1000 1.04220.5000 1.04220.9025
1.04220.0100EA 294 PLN
1.04220.0100 1.04220.1000 1.04220.5000 1.04220.9025
Chlorek guanidynium, Millipore®
Chlorek guanidynium
Formuła: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95.53 g/mol
Temp. topnienia: 185
Gęstość: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013026
Numer CAS: 50-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-002-3
Klasyfikacja Merck : 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM