Drukuj
Chlorek guanidynium ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
284674MEA 637 PLN
284674M 284677G
Chlorek guanidynium ≥99%, GPR RECTAPUR®
Chlorek guanidynium
Formuła: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Temp. topnienia: 185 °C
Gęstość: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013026
Numer CAS: 50-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-002-3
Klasyfikacja Merck : 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 180 - 188 °C