Drukuj
węglan diguanidyny
Dostawca: Molekula
Uwaga
32431272-5KG 32431272-1KG
MOLE32431272-5KGEA 2220 PLN
MOLE32431272-5KG MOLE32431272-1KG
węglan diguanidyny
węglan diguanidyny
Formuła: C₃H₁₂N₆O₃
Temp. topnienia: 197 °C
Gęstość: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00013029
Numer CAS: 593-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-813-7