Drukuj
węglan diguanidyny do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20611.0100 8.20611.1000 8.20611.9050 8.20611.9025
8.20611.0100EA 217 PLN
8.20611.0100 8.20611.1000 8.20611.9050 8.20611.9025
węglan diguanidyny do syntezy, Sigma-Aldrich®
węglan diguanidyny
Formuła: C₃H₁₂N₆O₃
Temp. topnienia: 197 °C
Gęstość: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013029
Numer CAS: 593-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-813-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 500 g/l (30 °C)
Melting Point 197 °C
Molar Mass 180.17 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C
Hill Formula C3H12N6O3
Chemical Formula (CH5N3)2 * H2CO3