Drukuj
węglan diguanidyny 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
120220010 120222500 120220051
ACRO120220010EA 434 PLN
ACRO120220010 ACRO120222500 ACRO120220051
węglan diguanidyny 99+%
węglan diguanidyny
Formuła: C₃H₁₂N₆O₃
Temp. topnienia: 267…270 °C
Gęstość: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013029
Numer CAS: 593-85-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-813-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
HPLC ≥97.5 %
pH 10.5 to 11.5 (1 % in water)
Specific optical rotation -9° to -14.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O)