Drukuj
fuksyna nowa C.I. 42520
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
0215582380 0215582325
ICNA0215582380EA 512 PLN
ICNA0215582380 ICNA0215582325
fuksyna nowa C.I. 42520
fuksyna nowa
Soluble in water and ethanol.
Formuła: C₂₂H₂₄ClN₃
MW: 365.91 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012567
Numer CAS: 3248-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 221-831-7