Drukuj
fuksyna nowa
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
212140250 212141000
ACRO212140250EA 222 PLN
ACRO212140250 ACRO212141000
fuksyna nowa
fuksyna nowa
Formuła: C₂₂H₂₄ClN₃
MW: 365.91 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012567
Numer CAS: 3248-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 221-831-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 550 to 554 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1500 (at lambda max.)