Drukuj
fuksyna zasadowa 70+%, pure, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
401690250 401691000 401695000
ACRO401690250EA 265 PLN
ACRO401690250 ACRO401691000 ACRO401695000
fuksyna zasadowa 70+%, pure, certified
fuksyna zasadowa
Formuła: C₂₀H₂₀ClN₃
MW: 337.85 g/mol
Temp. topnienia: 250 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: 200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012569
Numer CAS: 632-99-5
Numer WE (dawny EINECS): 211-189-6
Klasyfikacja Merck : 12,05686
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥70.0 %
UV Lambda max 547 to 552 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.16 to 1.35
BSC Certification Passes