Zieleń malachitowa, szczawian, (C.I. 42000)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 2437-29-8
Molecular Formula: C52H54N4O12
Formula Weight: 927.02
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Green
Melting Point: 164° dec.
Beilstein Reference: 3644550
Merck Reference: 14,5699
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011766
Biological stain, dye reagent, acid base indicator: pH 0.0 yellow, 2.0 green;11.6 green, 14 Colourless
Formuła:
C₅₂H₅₄N₄O₁₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011766 Numer CAS: 2437-29-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-441-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5699 |