Drukuj
4-(Methylamino)phenol sulphate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Metol, Siarczan(VI) bis(4-hydroksy-N-metyloanilinium)
M-Clarity™ quality level = MQ200
320013-100G 320013-500G
SIAL320013-100GEA 158 PLN
SIAL320013-100G SIAL320013-500G
4-(Methylamino)phenol sulphate, Sigma-Aldrich®
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formuła: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Temp. Wrzenia: 227 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86 °C
Gęstość: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013140
Numer CAS: 55-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-237-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06046