Drukuj
4-(Methylamino)phenol sulphate, Photo-Rex®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Metol, Siarczan(VI) bis(4-hydroksy-N-metyloanilinium)
1.07299.0250 1.07299.1000
1.07299.0250EA 368 PLN
1.07299.0250 1.07299.1000
4-(Methylamino)phenol sulphate, Photo-Rex®
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formuła: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Temp. Wrzenia: 227 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 86 °C
Gęstość: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013140
Numer CAS: 55-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-237-1
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,06046