4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Metol, Siarczan(VI) bis(4-hydroksy-N-metyloanilinium)
36674.18
36674.30
36674.18EA
372
PLN
36674.18
36674.30
4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
4-(Methylamino)phenol sulphate
Purity: 99.0-101.5%
CAS No.: 55-55-0
Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4
Formula Weight: 344.38
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale cream
Melting Point: ca. 260° dec.
Beilstein Reference: 3919382
Merck Reference: 14,6017
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013140
Formuła:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Temp. Wrzenia: 227 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,434 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013140 Numer CAS: 55-55-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-237-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6017 |