Drukuj
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Metol, Siarczan(VI) bis(4-hydroksy-N-metyloanilinium)
156800050 156801000 156805000 156800025
ACRO156800050EA 155 PLN
ACRO156800050 ACRO156801000 ACRO156805000 ACRO156800025
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%, extra pure
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formuła: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Temp. Wrzenia: 227 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013140
Numer CAS: 55-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-237-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06046
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Residue after ignition ≤0.15 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %