Drukuj
dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: N1,N1,N4,N4-Tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, TMPD 2 HCl, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
87890-25G 87890-5G
SIAL87890-25GEA 1290 PLN
SIAL87890-25G SIAL87890-5G
dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy, Sigma-Aldrich®
dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy
Formuła: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
MW: 237.17 g/mol
Temp. topnienia: 227…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012482
Numer CAS: 637-01-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-274-8
Klasyfikacja Merck : 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM