dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
N1,N1,N4,N4-Tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, TMPD 2 HCl, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21102.0010
8.21102.0025
8.21102.0002
8.21102.0010EA
588
PLN
8.21102.0010
8.21102.0025
8.21102.0002
dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy for synthesis, Sigma-Aldrich®
dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy
Formuła:
C₁₀H₁₈Cl₂N₂ Temp. topnienia: 227…230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012482 Numer CAS: 637-01-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-274-8 Klasyfikacja Merck : 12,09367 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 227 - 230 °C (decomposition) |
Molar Mass | 237.17 g/mol |