dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12107.09
A12107.18
A12107.30
A12107.09EA
715
PLN
A12107.09
A12107.18
A12107.30
dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy ≥98%
dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy
Purity: 98+%
CAS No.: 637-01-4
Molecular Formula: C10H16N2.2HCl
Formula Weight: 237.17
Melting Point: ca 228° dec.
Beilstein Reference: 5132096
Formuła:
C₁₀H₁₈Cl₂N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012482 Numer CAS: 637-01-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-274-8 Klasyfikacja Merck : 12,09367 |