dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
420600050
420600250
420601000
ACRO420600050EA
342
PLN
ACRO420600050
ACRO420600250
ACRO420601000
dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy 98+%
dichlorowodorek N,N,N',N'-tetrametylo-1,4-fenylenodiaminy
Formuła:
C₁₀H₁₈Cl₂N₂ Temp. topnienia: 220…224 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012482 Numer CAS: 637-01-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-274-8 Klasyfikacja Merck : 12,09367 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to beige to grey to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 98.0 to 102.0 % |