Drukuj
4-Amino-N,N-dimetyloanilina 2 HCl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
204350250 204351000
ACRO204350250EA 597 PLN
ACRO204350250 ACRO204351000
4-Amino-N,N-dimetyloanilina 2 HCl 99%
4-Amino-N,N-dimetyloanilina 2 HCl
Formuła: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012991
Numer CAS: 536-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-635-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,03280
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to pink to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless to yellow to purple-brown
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %