chlorek dimetyloamonowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12133.0I
A12133.0B
A12133.30
A12133.0IEA
2260
PLN
A12133.0I
A12133.0B
A12133.30
chlorek dimetyloamonowy ≥98%
chlorek dimetyloamonowy
Purity: 98+%
CAS No.: 506-59-2
Molecular Formula: (CH3)2NH.HCl
Formula Weight: 81.55
Melting Point: 168-174°
Beilstein Reference: 3589311
Merck Reference: 14,3228
MDL No.: MFCD00012477
Formuła:
C₂H₈ClN Temp. topnienia: 168…174 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012477 Numer CAS: 506-59-2 Numer WE (dawny EINECS): 208-046-5 Klasyfikacja Merck : 14,3228 |