Drukuj
chlorek dimetyloamonowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethylamine hydrochloride
155270010 155270050 155275000 155270025
ACRO155270010EA 493 PLN
ACRO155270010 ACRO155270050 ACRO155275000 ACRO155270025
chlorek dimetyloamonowy 99%
chlorek dimetyloamonowy
Formuła: C₂H₈ClN
Temp. topnienia: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012477
Numer CAS: 506-59-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-046-5
Klasyfikacja Merck : 13,03255
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤1 %
pH 5 to 6 (5 % in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)