Drukuj
Chlorowodorek dietyloaminy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Diethylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
127744-100G 127744-2.5KG 127744-500G
SIAL127744-100GEA 117 PLN
SIAL127744-100G SIAL127744-2.5KG SIAL127744-500G
Chlorowodorek dietyloaminy, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek dietyloaminy
Formuła: C₄H₁₂ClN
MW: 109.6 g/mol
Temp. Wrzenia: 320
Temp. topnienia: 220…225 °C
Gęstość: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
Numer MDL: MFCD00012499
Numer CAS: 660-68-4
Numer WE (dawny EINECS): 211-541-9
Klasyfikacja Merck : 13,03138